Kluczowe dokumenty
595888
3-(Trimethoxysilyl)propyl-N,N,N-trimethylammonium-15N chloride
99 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
mp
163 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Cl-].CO[Si](CCC[N+](C)(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C9H24NO3Si.ClH/c1-10(2,3)8-7-9-14(11-4,12-5)13-6;/h7-9H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)