Kluczowe dokumenty
539287
(N,N-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilane
96%
Synonim(y):
(Dimethylaminopropyl)trimethoxysilane, (N,N-Dimethyl-3-aminopropyl)trimethoxysilane, 3-(N,N-Dimethylamino)propyltrimethoxysilane, Dimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)-1-propanamine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)-1-propylamine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine, N,N-Dimethylaminopropyltrimethoxysilane, [3-(Dimethylamino)propyl]trimethoxysilane
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
bp
106 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CO[Si](CCCN(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C8H21NO3Si/c1-9(2)7-6-8-13(10-3,11-4)12-5/h6-8H2,1-5H3
Klucz InChI
QIOYHIUHPGORLS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?