Merck
717177
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 70-230 mesh
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Silica gel, technical grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh, 63-200 μm
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
≥480 m2/g , approx.
Matryca
Silica
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
63-200 μm
70-230 mesh
wielkość porów
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Separacja chromatograficzna: Żel krzemionkowy jest szeroko stosowany jako faza stacjonarna w chromatografii do rozdzielania różnych związków chemicznych. Innowacje w modyfikacji żelu krzemionkowego, takie jak żel krzemionkowy modyfikowany grupą pentabromobenzylową, zwiększyły skuteczność separacji metabolitów, takich jak nikotynamid. Ta aplikacja ma kluczowe znaczenie dla analizy farmaceutycznej i badań metabolomicznych, zapewniając wysoką precyzję i dokładność w kwantyfikacji biologicznie istotnych cząsteczek (Ozaki et al., Analytical Biochemistry, 2022).
  • Wykrywanie zanieczyszczeń środowiska: Żel krzemionkowy jest wykorzystywany do tworzenia polimerów wdrukowanych molekularnie (MIP), które selektywnie rozpoznają i wiążą zanieczyszczenia środowiska. Godne uwagi zastosowanie obejmuje osadzanie kropek kwantowych w żelu krzemionkowym z nadrukiem molekularnym w celu wykrywania aminoimidazo-azaarenów (AIA) w próbkach żywności. Metoda ta oferuje wysoką selektywność i czułość, co czyni ją potężnym narzędziem do monitorowania bezpieczeństwa żywności i środowiska (Qiao et al., Current Analytical Chemistry, 2021).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Global Trade Item Number
SKUGTIN
717177-1KG4061838551009
717177-100G4061832912714
717177-25KG4061838551016
717177-5KG4061838551023