Merck
QBD11155
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®4-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H73F4N5O13
Masa cząsteczkowa:
968.08
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C
Klucz InChI
KBBDRAZCWZEQNW-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®₄-TFP zawiera chelator metalu DOTA-tris(TBE) do znakowania radioaktywnego połączony poprzez hydrofilową przekładkę dPEG z estrem TFP, który może reagować z pierwszorzędową aminą.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)