Merck
QBD10804
Sigma-Aldrich
m-dPEG®24-Lipoamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H113NO25S2
Masa cząsteczkowa:
1276.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCC1CCSS1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C57H113NO25S2/c1-60-9-10-62-13-14-64-17-18-66-21-22-68-25-26-70-29-30-72-33-34-74-37-38-76-41-42-78-45-46-80-49-50-82-53-54-83-52-51-81-48-47-79-44-43-77-40-39-75-36-35-73-32-31-71-28-27-69-24-23-67-20-19-65-16-15-63-12-11-61-8-7-58-57(59)5-3-2-4-56-6-
Klucz InChI
MPRNTPFDZFWDQA-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
M-986924-lipoamid ma grupę kwasu liponowego połączoną z ramieniem dystansowym 9869 o pojedynczej masie cząsteczkowej zakończonym metoksy. Grupa kwasu liponowego łatwo tworzy stabilne wiązania datywne z metalami, takimi jak złoto. Hydrofilowa, nieimmunogenna pojedyncza masa cząsteczkowa 9869 nadaje cząsteczkom docelowym rozpuszczalność w wodzie. Jako odczynniki modyfikujące powierzchnię, produkty 9869 zmniejszają niespecyficzne wiązanie do modyfikowanych powierzchni.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)