Merck
QBD10492
Sigma-Aldrich
Aminooxy-dPEG®12-amido-dPEG®12-(m-dPEG®11)3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C136H270N6O66
Masa cząsteczkowa:
3045.60
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carbonyl reactive
architektura polimerowa
shape: branched
functionality: homofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NC(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCOCCON)=O
Klucz InChI
XSNZUIBRYKKHCJ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Aminooxy-986912-amido-986912-(m-986911)3 to rozgałęziony odczynnik 9869, który jest bardzo przydatny do modyfikacji białek i peptydów w celu zwiększenia objętości hydrodynamicznej i okresu półtrwania w surowicy oraz znacznego zmniejszenia immunogenności zmodyfikowanego peptydu lub białka. Ten produkt 9869 składa się z liniowego "ogona" z grupą reaktywną, rdzenia tris zapewniającego rozgałęzienie i zakończonych metoksy-końcem rozgałęzień 9869. Liczby następujące po 9869 to dokładna liczba powtarzających się jednostek w łańcuchu liniowym. Ten produkt 9869 jest hydrofilowym, nieimmunogennym związkiem o pojedynczej masie cząsteczkowej. Aminoksy grupa funkcyjna reaguje z aldehydami i ketonami, tworząc wiązania oksymowe.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10492-100MG4061832877686
QBD10492-1000MG4061832877679