Merck
QBD11451
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG®12-Tris(-dPEG®24-acid)3
>90% (HPLC)
Synonim(y):
Branched Maleimide-PEG-acid, Branched carboxy-PEG-maleimide, MAL-PEG12-Tris(-PEG24-acid)3, MAL-PEG600-Tris(PEG1200-COOH)3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C200H384N6O100
Masa cząsteczkowa:
4473.17
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Próba
>90% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NC(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)COCC
Cechy i korzyści
MAL-dPEG12-Tris(-dPEG24-acid)3 to reagujący z tiolami i aminami, czteroramienny, monodyspersyjny PEG z jednym ramieniem krótszym niż pozostałe trzy. Produkt ten jest przydatny m.in. do modulacji ładunku i eliminacji klirensu nerkowego w aplikacjach dostarczania leków i obrazowania. Długość odstępu dPEG od olefiny maleimidowej do węgla karbonylowego na każdym z trzech długich ramion wynosi 129 atomów. Średnia odległość od maleimidu do węgla karbonylowego wynosi 80,4 Å.
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiming Ding et al.
Bioconjugate chemistry, 24(11), 1945-1954 (2013-11-02)
The tumor-associated glycoprotein-72 (TAG-72) antigen is highly overexpressed in various human adenocarcinomas and anti-TAG-72 monoclonal antibodies, and fragments are therefore useful as pharmaceutical targeting vectors. In this study, we investigated the effects of site-specific PEGylation with MW 2-4 kDa discrete