Merck
QBD10319
Sigma-Aldrich
m-dPEG®24-MAL
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H106N2O27
Masa cząsteczkowa:
1239.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)CCN1C(C=CC1=O)=O
InChI
1S/C56H106N2O27/c1-62-8-9-64-12-13-66-16-17-68-20-21-70-24-25-72-28-29-74-32-33-76-36-37-78-40-41-80-44-45-82-48-49-84-52-53-85-51-50-83-47-46-81-43-42-79-39-38-77-35-34-75-31-30-73-27-26-71-23-22-69-19-18-67-15-14-65-11-10-63-7-5-57-54(59)4-6-58-55(60)2-
Klucz InChI
IRQWFNZIEAPTBJ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
M-986924-MAL zapewnia różnorodne środki do modyfikacji małych cząsteczek, peptydów, białek i funkcjonalizowanych powierzchni (metali, szkła i innych). Cząsteczki 9869 o pojedynczej masie cząsteczkowej zakończone metoksy są hydrofilowe i nieimmunogenne o dokładnej długości. Modyfikacja odczynnikami m-9869 może poprawić rozpuszczalność w wodzie, zwiększyć objętość hydrodynamiczną, wyeliminować lub zmniejszyć wiązanie niespecyficzne, chronić peptydy i białka przed proteolizą, zmniejszyć lub wyeliminować immunogenność oraz zwiększyć okres półtrwania w surowicy in vivo. M-986924-MAL reaguje z wolnymi sulfhydrylami w szybkiej, wysoce specyficznej reakcji w środowisku wodnym przy pH 6,5-7,5.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10319-1000MG4061832877433
QBD10319-100MG4061832877440