Merck
QBD10378
Sigma-Aldrich
SPDP-dPEG®12-NHS ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H65N3O17S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
912.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCSSC1=NC=CC=C1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C39H65N3O17S2/c43-35(7-34-60-61-36-3-1-2-8-41-36)40-9-11-48-13-15-50-17-19-52-21-23-54-25-27-56-29-31-58-33-32-57-30-28-55-26-24-53-22-20-51-18-16-49-14-12-47-10-6-39(46)59-42-37(44)4-5-38(42)45/h1-3,8H,4-7,9-34H2,(H,40,43)
Klucz InChI
PQUMQQHUIZYDPW-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester SPDP-986912-NHS ma reaktywny aminowo ester N-hydroksysukcynoimidu(NHS) na jednym końcu i reaktywną sulfhydrylowo grupę 2-pirydylditiolu na przeciwległym końcu. Ma to ramię dystansowe PEG o pojedynczej masie cząsteczkowej, które nadaje większą rozpuszczalność w wodzie sieciującemu i połączonym białkom w porównaniu do sieciujących mających tylko przekładki węglowodorowe. Agregacja białek i wytrącanie osadów są również znacznie zmniejszone w przypadku sieciowania SPDP-dPEG w porównaniu do sieciowania, które ma tylko przekładki węglowodorowe. Przekładka dPEG o określonej długości (51,3 Å) zapewnia precyzyjną kontrolę odległości między cząsteczką SPDP a cząsteczką docelową. Odczynniki pirydyloditiolowe wytwarzają wiązania zawierające disulfidy, które można rozszczepić środkami redukującymi, takimi jak ditiotreitol (DTT). Eksperymenty sieciowania z użyciem odczynników SPDP nie ograniczają się do tych z udziałem białek. Każda z wielu cząsteczek z aminami pierwszorzędowymi i grupami sulfhydrylowymi może być modyfikowana lub sieciowana przy użyciu odczynników SPDP.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)