Merck
QBD11303
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-TFP ester
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C115H209F4N3O54
Masa cząsteczkowa:
2573.87
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
Cechy i korzyści
MAL-dPEG ®₂₄-amido-dPEG ®₂₄-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or a protein with a payload by reaction of the maleimide with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)