Kluczowe dokumenty
QBD11435
Tetra(-amido-dPEG ®11-MAL)pentaerythritol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: branched
functionality: homofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Tetra(-amido-dPEG ®₁₁-MAL)pentaerythritol has four connected dPEG spacers that are each capped with a maleimide group which can react with a free thiol.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)