Merck
QBD11341
Sigma-Aldrich
Hydroxy-dPEG ®4-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22F4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.35
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O
Klucz InChI
NQNOTXOTYAWVLS-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Hydroksy-dPEG ®₄-TFP ester jest hydroksy-końcowym hydrofilowym modyfikatorem dPEG z estrem TFP do reakcji z pierwszorzędową aminą.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)