Merck
QBD10807
Sigma-Aldrich
Lipoamido-dPEG®8-acid
Synonim(y):
33-(3R)-1,2-Dithiolan-3-yl-29-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-28-azatritriacontanoic acid, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H51NO11S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
629.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1CCSS1)=O)=O
InChI
1S/C27H51NO11S2/c29-26(4-2-1-3-25-6-24-40-41-25)28-7-9-33-11-13-35-15-17-37-19-21-39-23-22-38-20-18-36-16-14-34-12-10-32-8-5-27(30)31/h25H,1-24H2,(H,28,29)(H,30,31)
Klucz InChI
ZIKXLXWMWZSKAA-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Kwas lipoamido-98698 umożliwia sieciowanie cząsteczki z aminową grupą funkcyjną do powierzchni metalu, takiego jak złoto. Grupa lipoamidowa łatwo tworzy silne, stabilne wiązania datywne z metalami takimi jak złoto, podczas gdy grupa kwasowa reaguje z aminami. Dystanse 9869 są hydrofilowymi, nieimmunogennymi, jednocząsteczkowymi związkami o dokładnej długości. Precyzyjna kontrola odstępów między usieciowanymi cząsteczkami jest możliwa dzięki tej pojedynczej masie cząsteczkowej. Dystanse 9869 poprawiają również rozpuszczalność cząsteczek docelowych w wodzie.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10807-100MG4061832878225
QBD10807-1000MG4061832878218