Merck
QBD10800
Sigma-Aldrich
m-dPEG®8-Lipoamide
Synonim(y):
(3R)-N-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxapentacos-1-yl-1,2-dithiolane-3-pentanamide, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H49NO9S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
571.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1SSCC1)=O
Klucz InChI
VVNHZYDOJLEDPZ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
M-98698-lipoamid ma grupę kwasu liponowego połączoną z ramieniem dystansowym 9869 o pojedynczej masie cząsteczkowej zakończonym metoksy. Grupa kwasu liponowego łatwo tworzy stabilne wiązania datywne z metalami, takimi jak złoto. Hydrofilowa, nieimmunogenna pojedyncza masa cząsteczkowa 9869 nadaje cząsteczkom docelowym rozpuszczalność w wodzie. Jako odczynniki modyfikujące powierzchnię, produkty 9869 zmniejszają niespecyficzne wiązanie do modyfikowanych powierzchni.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10800-100MG4061832878164
QBD10800-1000MG4061832878157