Merck
QBD10540
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®24-Azide (Azido-m-dPEG ®24)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H99N3O24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1114.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Azydek m-dPEG ®₂₄ (Azido-m-dPEG ®₂₄) może być stosowany do dodawania hydrofilowego modyfikatora dPEG za pomocą katalizowanej miedzią chemii "click", w której azydek jest stosowany do reakcji z terminalnymi alkinami lub naprężonymi alkinami.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)