Merck
689807
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol azide
PEG average Mn 2,000
Synonim(y):
Polyethylene glycol, α-Methoxy-ω-azido-PEG, O-(2-Azidoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, PEG-Azide, mPEG Azide
About This Item
Wzór liniowy:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
opis
2000
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 2,000
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
45-52 °C
Ω-koniec
azide
α-koniec
methoxy
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.