Kluczowe dokumenty
756598
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 1,100, azide
Synonim(y):
Azydek PEG, Glikol polietylenowy, Klikalny PEG
About This Item
Wzór liniowy:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 1,100
Formularz
solid or liquid
masa cząsteczkowa
average Mn 1,100
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
temp. przejścia
Tm 29-35 °C
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?