Kluczowe dokumenty
731935
7-Deazahypoxanthine
97%
Synonim(y):
3,7-Dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
345-350 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC=Nc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
Klucz InChI
FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)