Merck
W487012
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dithiolane
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.29
Numer FEMA:
4870
Kod UNSPSC:
12164502
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
garlic; horseradish; onion; sulfurous
ciąg SMILES
S1C(SCC1C)CC
InChI
1S/C6H12S2/c1-3-6-7-4-5(2)8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
PYBVIKJOGRMFFA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
171.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
77.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W487012-SAMPLE-K
W487012-100G-K
W487012-1KG-K