Merck
T27804
Sigma-Aldrich
4-(2-Thienyl)butyric acid
98%
Synonim(y):
2-Thiophenebutyric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
gęstość
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCc1cccs1
InChI
1S/C8H10O2S/c9-8(10)5-1-3-7-4-2-6-11-7/h2,4,6H,1,3,5H2,(H,9,10)
Klucz InChI
VYTXLSQVYGNWLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L H Lash et al.
Toxicology, 103(3), 167-175 (1995-12-10)
Relative cytotoxicity and mechanism of action of thiophenes were investigated in suspensions of freshly isolated renal proximal tubular (PT) and distal tubular (DT) cells using 4-(2-thienyl)butyric acid (TByA) as a model compound. TByA produced significantly greater time- and concentration-dependent cytotoxicity