Merck
QBD10416
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG®4-(m-dPEG4)3
>90% (HPLC)
Synonim(y):
Branched mPEG-maleimide, MAL-PEG4-(PEG4-OMe)3, MAL-PEG4-(m-PEG4)3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H106N6O26
Masa cząsteczkowa:
1303.49
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Próba
>90% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
MAL-dPEG4-(m-dPEG4)3 to reaktywny sulfhydrylowo, rozgałęziony glikol polietylenowy (PEG), który jest przydatny do modyfikowania powierzchni i biomolekuł zawierających wolne tiole. Przekładka dPEG ma 43 atomy (32,1 Å) długości. MAL-dPEG4-(m-dPEG4)3 zwiększa hydrofilowość sprzężonych cząsteczek; zmniejsza niespecyficzne, hydrofobowe interakcje; oraz zmniejsza lub eliminuje antygenowość koniugatów. Ponadto, ponieważ jest to pojedyncza cząsteczka, analiza koniugatów wykonanych z MAL-dPEG4-(m-dPEG4)3 jest uproszczona w porównaniu z analizą koniugatów przygotowanych z tradycyjnych rozproszonych produktów PEG.
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10416-100MG4061842703210