Merck
PHL80017
Coumarin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Beilstein:
383644
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 47 °C)
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
flakes
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Klucz InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum curcuma hedera humulus melissa mentha salvia sambucus zingiber
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
323.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
162 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)