Kluczowe dokumenty
Y0000438
Coumarin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 47 °C)
rodzina API
coumarin
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Klucz InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
323.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
162 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)