Merck
SMB00946
Sigma-Aldrich
Dihydrogenistein
≥95%
Synonim(y):
4′,5,7-trihydroksyizoflawan-4-on
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
metody
HPLC: suitable
kolor
white to yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1CC(C(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-6,11,16-18H,7H2
Klucz InChI
UQGVUYNHDKMLSE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Badania metabolomiczne
Dihydrogenisteina jest metabolitem izoflawonu sojowego - genistyny.
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)