Merck
SMB00944
Sigma-Aldrich
Dihydrodaidzein
≥95%
Synonim(y):
4′,7-dihydroksyizoflawanon; 7,4′-dihydroksyizoflawanon; 2,3-dihydro-7-hydroksy-3-(4-hydroksyfenylo)-4H-1-benzopiran-4-on
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
metody
HPLC: suitable
kolor
faint beige
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1CC(C(=O)c3c1cc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
Klucz InChI
JHYXBPPMXZIHKG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dihydrodaidzeina jest aktywnym metabolitem daidzeiny. Ma działanie rozszerzające naczynia krwionośne na izolowane pierścienie aorty szczura. Stymuluje zależny od receptora estrogenowego wzrost komórek raka piersi MCF-7 w stężeniach mikromolarnych. Dihydrodaidzeina jest wytwarzana przez metabolizm daidzeiny w bakteriach okrężnicy i może być dalej metabolizowana do różnych związków bioaktywnych, w tym equolu. Poza ludzkim ciałem, dihydrodaidzeina została wykryta w kilku różnych produktach spożywczych, takich jak goździki, agary, jagody ohelo, zielona herbata i meksykańskie wiśnie. Może to sprawić, że dihydrodaidzeina stanie się potencjalnym biomarkerem spożycia tych produktów.
Zastosowanie
Badania metabolomiczne
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)