Kluczowe dokumenty
13380
Benzyldimethyldodecylammonium chloride
≥99.0% (AT)
Synonim(y):
Benzododecinium chloride, Benzyldodecyldimethylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
opis
cationic
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
339.99 g/mol
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- corrosion inhibitor.
- model for benzyltrialkylammonium salts to study the thermal degradation pathway of benzyl QACs.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?