Kluczowe dokumenty
382310
Didecyldimethylammonium bromide
98%
Synonim(y):
DDAB
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
149-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
UMGXUWVIJIQANV-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
382310-5G | 4061831962659 |
382310-1G | 4061831962635 |
382310-250G | 4061833002414 |