Merck
900872
Sigma-Aldrich
Dimethylammonium bromide
greener alternative
≥98%
Synonim(y):
10439, Bromowodorek dimetyloaminy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H8BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Br-].[N+H2](C)C
InChI
1S/C2H7N.BrH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
Klucz InChI
FFJMLWSZNCJCSZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem "efektywności energetycznej".
Zastosowanie
Perowskity na bazie organohalogenków stały się ważną klasą materiałów do zastosowań w ogniwach słonecznych. Nasze prekursory perowskitów są przydatne do syntezy mieszanych kationów lub anionów perowskitów potrzebnych do optymalizacji pasma wzbronionego, długości dyfuzji nośników i wydajności konwersji energii ogniw słonecznych opartych na perowskitach.
Informacje prawne
Produkt firmy Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances in hybrid halide perovskites-based solar cells.
Kalyanasundaram K, et al.
Material Matters, 11, 3-3 (2016)
Entropic stabilization of mixed A-cation ABX3 metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells.
Yi C, et al.
Energy & Environmental Science, 9, 656-662 (2016)
Photovoltaic mixed-cation lead mixed-halide perovskites: links between crystallinity, photo-stability and electronic properties.
Rehman W, et al.
Energy & Environmental Science, 10, 361-369 (2017)
Zhiping Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 29(5), 1604186-1604186 (2016-12-03)
Air-stable doping of the n-type fullerene layer in an n-i-p planar heterojunction perovskite device is capable of enhancing device efficiency and improving device stability. Employing a (HC(NH
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.