Kluczowe dokumenty
805831
Dimethylammonium iodide
Synonim(y):
Dimethylamine hydroiodide, Greatcell Solar®
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Poziom jakości
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
153.85 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
CNC.I
InChI
1S/C2H7N.HI/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
Klucz InChI
JMXLWMIFDJCGBV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.