Key Documents
890890P
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt), DOTAP
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g ((890890P-1G))
pkg of 2 × 100 mg ((890890P-200MG))
pkg of 5 × 100 mg ((890890P-100MG))
pkg of 1 × 25 mg ((890890P-25MG))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
transfection
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
Klucz InChI
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3