Merck
02851
Sigma-Aldrich
Ethanol
greener alternative
for residue analysis
Synonim(y):
Ethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein:
1718733
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.05
bp:
78 °C (lit.)
78 °C
klasa czystości
for residue analysis
Poziom jakości
100
500
gęstość pary
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
ciśnienie pary
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
linia produktu
PESTANAL®
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
683 °F
granice wybuchowości
19 %, 60 °F
19 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
stężenie
≥99.8 % (v/v)
metody
GC/MS: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% non volatile
≤0.05% water (Karl Fischer)
pozostałość po odparowaniu
≤0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.361-1.363
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
przydatność
suitable for residue analysis
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the  four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Przypis
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
Gian Marco Leggio et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(8), 2017-2028 (2014-03-04)
Mesolimbic dopamine (DA) controls drug- and alcohol-seeking behavior, but the role of specific DA receptor subtypes is unclear. We tested the hypothesis that D3R gene deletion or the D3R pharmacological blockade inhibits ethanol preference in mice. D3R-deficient mice (D3R(-/-)) and
Cecilia E Hanzel et al.
Neurobiology of aging, 35(10), 2249-2262 (2014-05-17)
Chronic brain inflammation is associated with Alzheimer's disease (AD) and is classically attributed to amyloid plaque deposition. However, whether the amyloid pathology can trigger early inflammatory processes before plaque deposition remains a matter of debate. To address the possibility that
N Di Girolamo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 157-169 (2014-06-27)
Stem cell (SC) division, deployment, and differentiation are processes that contribute to corneal epithelial renewal. Until now studying the destiny of these cells in a living mammal has not been possible. However, the advent of inducible multicolor genetic tagging and
Stefan Wieland et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(6), 2121-2130 (2013-10-15)
Approximately 50% of patients with chronic hepatitis C (CHC) have ongoing expression of interferon stimulated genes (ISGs) in the liver. It is unclear why this endogenous antiviral response is inefficient in eradicating the infection. Several viral escape strategies have been