Kluczowe dokumenty
850725P
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DOPE; PE(18:1(9Z)/18:1(9Z)); 110635, DOPE
About This Item
Polecane produkty
opis
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850725P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850725P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850725P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850725P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
Klucz InChI
MWRBNPKJOOWZPW-NYVOMTAGSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850725P-25MG | 4061835231218 |
850725P-500MG | 4061835231225 |
850725P-1G | 4061835231195 |
850725P-200MG | 4061835231201 |