Kluczowe dokumenty
850705P
Avanti
16:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DPPE; PE(16:0/16:0); 110633
About This Item
Polecane produkty
opis
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850705P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850705P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850705P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850705P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/t35-/m1/s1
Klucz InChI
SLKDGVPOSSLUAI-PGUFJCEWSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- for the preparation of perfluorocarbon (PFC) nanoparticles
- for lipid binding by liposome flotation assays
- to characterize the metabolic fate of synaptamide in a dopaminergic cell line
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850705P-1G | 4061835231096 |
850705P-25MG | 4061835231119 |
850705P-200MG | 4061835231102 |
850705P-500MG | 4061835231126 |