Kluczowe dokumenty
850715P
Avanti
18:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DSPE; PE(18:0/18:0); 110634
About This Item
Polecane produkty
opis
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850715P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850715P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850715P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850715P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)
Klucz InChI
LVNGJLRDBYCPGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850715P-25MG | 4061835231171 |
850715P-500MG | 4061835231188 |
850715P-1G | 4061835231157 |
850715P-200MG | 4061835231164 |