Key Documents
850757C
Avanti
16:0-18:1 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; POPE; PE(16:0/18:1(9Z)); 110637
About This Item
Polecane produkty
opis
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850757C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850757C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850757C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850757C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (850757C-25mg)
25 mg/mL (850757C-1g)
25 mg/mL (850757C-200mg)
25 mg/mL (850757C-500mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-
Klucz InChI
FHQVHHIBKUMWTI-ZCXUNETKSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3