Kluczowe dokumenty
100600C
Avanti
E. coli Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Ekstrakt lipidów polarnych E. coli
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 2 × 20 mL (100600C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (100600C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (100600C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
25 mg/mL (100600C-100mg)
25 mg/mL (100600C-1g)
25 mg/mL (100600C-500mg)
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This product is an extract of E. coli B (ATCC 11303) grown in Kornberg Minimal media at 37°C and taken at 3/4 log growth phase. Total E. coli lipid extract is a chloroform:methanol extract of the respective tissue. This extract is partitioned against deionized water and the chloroform phase is concentrated. Polar lipid extract is the total lipid extract precipitated with acetone and then extracted with diethyl ether.
Zastosowanie
E. coli Extract Polar is suitable to prepare small unilamellar vesicles, to mimic the surface of the E. coli inner membrane.
E. coli extract polar has been for the preparation of liposomes.
E. coli Extract Polar has been used:
  • in unilamellar liposomes preparation for kinetic studies
  • in the reconstitution of ATP-binding cassette (ABC) transporter for electron paramagnetic resonance spectroscopy studies
  • in the reconstitution of molybdate transport protein (MolBC) for continuous wave-electron paramagnetic resonance studies
Działania biochem./fizjol.
E.coli Polar lipid extracts comprise phosphatidylethanolamine as major lipid component. The minor components include the phosphatidylglycerol (PG) and cardiolipin. The leaflets of cytoplasmic membrane and inner leaflet of outer membrane are the source of E. coli lipid extract. It is used for reconstituting membrane proteins and forms bilayer by vesicle fusion.
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (100600C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (100600C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (100600C-500mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Methods in Cell Biology, 128, 223-241 (2015)
Small substrate transport and mechanism of a molybdate ATP binding cassette transporter in a lipid environment
Rice AJ, et al.
The Journal of biological chemistry, 289(21), 15005-15013 (2014)
An inducible reconstitution system for the real-time kinetic analysis of protease activity and inhibition inside the membrane
Baker RP and Urban S
Methods in Enzymology, 584, 229-253 (2017)
The
Enzymology Primer for Recombinant DNA Technology (2017)
Effects of lipid environment on the conformational changes of an ABC importer
Rice AJ, et al.
Channels (Austin, Tex.), 8(4), 327-333 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100600C-100MG4061838168986
100600C-1G4061838168993
100600C-500MG4061838169006