100500C
Avanti
E. coli Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
E. coli Total Lipid Extract
About This Item
Polecane produkty
Postać
chloroform solution
opakowanie
pkg of 2 × 20 mL (100500C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (100500C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (100500C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
stężenie
25 mg/mL (100500C-100mg)
25 mg/mL (100500C-1g)
25 mg/mL (100500C-500mg)
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- for solubilization of His6-tagged wtABCG2 and its steroid-binding element (SBE) mutant variants
- to prepare E. coli liposomes for liposomal content release assay
- for the determination of the phospholipid types bound to purified AdiC in DDM (n-dodecyl-β-D-maltopyranoside) and OM (n-octyl-β-D-maltopyranoside)
- in the preparation of small unilamellar vesicles (SUVs)
- as a reference standard in electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS)
- in the reconstitution of ATP-binding cassette (ABC) transporter for electron paramagnetic resonance spectroscopy studies
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3