Merck
840034C
Avanti
16:0-18:1 PS (POPS)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); POPS; PS(16:0/18:1(9Z)); 110669
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H75NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
783.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (840034C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840034C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840034C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840034C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (840034C-10mg)
10 mg/mL (840034C-25mg)
25 mg/mL (840034C-200mg)
25 mg/mL (840034C-500mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Klucz InChI
RQYKXRYGZHMUSU-JEAFVVATSA-M
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840034C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840034C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840034C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840034C-500mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Josef Melcr et al.
Journal of chemical theory and computation, 16(1), 738-748 (2019-11-26)
Phosphatidylserine (PS) lipids are important signaling molecules and the most common negatively charged lipids in eukaryotic membranes. The signaling can be often regulated by calcium, but its interactions with PS headgroups are not fully understood. Classical molecular dynamics (MD) simulations
Carina Drechsler et al.
Biophysical journal, 115(8), 1509-1517 (2018-09-30)
Lipid asymmetries between the outer and inner leaflet of the lipid bilayer exist in nearly all biological membranes. Although living cells spend great effort to adjust and maintain these asymmetries, little is known about the biophysical phenomena within asymmetric membranes
Li-Ping Gao et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1864(1), 129422-129422 (2019-09-07)
Previous studies suggested that fibrillar human IAPP (hIAPP) is more likely to deposit in β-cells, resulting in β-cell injury. However, the changes in the conformation of hIAPP in lipid environment and the mechanism involved in β-cell damage are unclear. Synthetic
Kari Kusler et al.
The journal of physical chemistry. B, 120(50), 12883-12889 (2016-12-14)
Phosphatidylserine (PS) has previously been found to bind Cu2+ in a ratio of 1 Cu2+ ion per 2 PS lipids to form a complex with an apparent dissociation constant that can be as low as picomolar. While the affinity of
R J Perrin et al.
The Journal of biological chemistry, 275(44), 34393-34398 (2000-08-23)
alpha-Synuclein has been centrally implicated in neurodegenerative disease, and a normal function in developmental synaptic plasticity has been suggested by studies in songbirds. A variety of observations suggest the protein partitions between membrane and cytosol, a behavior apparently conferred by
Global Trade Item Number
SKUGTIN
840034C-200MG4061837791413
840034C-25MG4061837791420
840034C-10MG4061837791406
840034C-500MG4061837791437