Kluczowe dokumenty
810347C
Avanti
18:0 Cy7 PE
Avanti Research - A Croda Brand 810347C
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(cyjanina 7)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78H128ClN4O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1332.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810347C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810347C
stężenie
1 mg/mL (810347C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
18:0 Cy7 PE lub 1,2-distearoilo-sn-glicerolo-3-fosfoetanoloamina-N-(cyjanina 7) jest pochodną fosfoetanoloaminy (PE), w której grupy aminowe i hydroksylowe PE są podstawione cyjaniną 7 i distearoilo-sn-glicerolem.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810347C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
810347C-1MG4061835189014