Kluczowe dokumenty
810337C
Avanti
18:1 Cy7 PE
Avanti Research - A Croda Brand 810337C
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78H124ClN4O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1328.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810337C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810337C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810337C
stężenie
1 mg/mL (810337C-1mg)
1 mg/mL (810337C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
18:1 Cy7 PE or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7) is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 7 and dioleoyl-sn-glycerol.
Zastosowanie
18:1 Cy7 PE or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7) has been used in Forster resonance energy transfer (FRET) dye pairs for small unilamellar vesicles (SUVs) preparation to serve as a model cellular system and to study membrane tension through subjection to osmotic pressure.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810337C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810337C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Margrethe A Boyd et al.
Biophysical journal, 115(7), 1307-1315 (2018-09-17)
Cells dynamically regulate their membrane surface area during a variety of processes critical to their survival. Recent studies with model membranes have pointed to a general mechanism for surface area regulation under tension in which cell membranes unfold or take
Global Trade Item Number
SKUGTIN
810337C-1MG4061835184392
810337C-5MG4061835184408