Kluczowe dokumenty
810336C
Avanti
18:1 Cy5.5 PE
Avanti Research - A Croda Brand 810336C
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(cyjanina 5.5)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C81H122ClN4O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1362.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810336C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810336C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810336C
stężenie
1 mg/mL (810336C-1mg)
1 mg/mL (810336C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
18:1 Cy5.5 PE jest pochodną fosfoetanoloaminy (PE), w której grupy aminowe i hydroksylowe PE są podstawione cyjaniną 5.5 i dioleoilo-sn-glicerolem. Cy5.5 PE jest barwnikiem fluorescencyjnym.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810336C-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810336C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)