Merck
880154C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cy5.5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 5.5)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C172H303N4O55P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3338.21
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL in chloroform
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880154C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3