Merck
840039C
Avanti
18:0-18:1 PS
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-oktadekanoilo-2-(9Z-oktadekenoilo)-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna(sól sodowa); SOPS; PS(18:0/18:1(9Z)); 110672
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H79NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
812.04
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (840039C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840039C
stężenie
10 mg/mL (840039C-10mg)
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Klucz InChI
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
Opis ogólny
18:0-18:1 PS (1-stearoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna) jest solą sodową zmodyfikowanego lipidu, który ma fosfoserynową grupę głowową. Ten anionowy lipid ma asymetryczne łańcuchy acylowe.
Zastosowanie
18:0-18:1 PS (1-stearoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna(sól sodowa)):
  • w przygotowaniu liposomów
  • do testów wiązania liposomów
  • do wytwarzania wielokomórkowych pęcherzyków fosfolipidowych
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloseryna (PtdSer) odgrywa kluczową rolę w różnych wewnątrzkomórkowych szlakach sygnałowych. Bierze również udział w apoptozie i krzepnięciu krwi.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840039C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yong Zhou et al.
Cell, 168(1-2), 239-251 (2017-01-04)
K-Ras is targeted to the plasma membrane by a C-terminal membrane anchor that comprises a farnesyl-cysteine-methyl-ester and a polybasic domain. We used quantitative spatial imaging and atomistic molecular dynamics simulations to examine molecular details of K-Ras plasma membrane binding. We
Julie K Freed et al.
Endothelium : journal of endothelial cell research, 15(4), 225-230 (2008-07-30)
Previous studies have demonstrated that endothelial cells exposed to laminar shear stress are protected from apoptotic stimuli such as tumor necrosis factor (TNF)-alpha. The authors investigated the role of phosphatidylserine (PS) in this phenomenon. Western blot analysis of cleaved caspase
Anne Jäkel et al.
Protein & cell, 1(2), 188-197 (2011-01-05)
The role of surfactant protein A (SP-A) in the recognition and clearance of apoptotic cells is well established, but to date, it is still not clear which surface molecules of apoptotic cells are involved in the process. Here we present
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of
John M Harrington et al.
The Journal of biological chemistry, 289(36), 24811-24820 (2014-07-20)
Haptoglobin-related protein (Hpr) is a component of a minor subspecies of high density lipoproteins (HDL) that function in innate immunity. Here we show that assembly of Hpr into HDL is mediated by its retained N-terminal signal peptide, an unusual feature
Global Trade Item Number
SKUGTIN
840039C-10MG4061837791499