Kluczowe dokumenty
878130C
Avanti
C16-18:1 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 878130C
Synonim(y):
1-heksadecylo-2-(9Z-oktadecenoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (878130C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 878130C
stężenie
5 mg/mL (878130C-5mg)
typ lipidu
bioactive lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H78NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-39(41)47-38(37-46-48(42,43)45-35-33-40)36-44-34-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,38H,3-16,18,20-37,40H2,1-2H3,(H,42,43)/b19-17-/t38-/m1/s1
Klucz InChI
JJGMGPGKWYLISM-NPBIGWJUSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)