Key Documents
878112C
Avanti
C16-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878112C
Synonim(y):
1-O-hexadecyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (878112C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 878112C
stężenie
5 mg/mL (878112C-5mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3