Merck
878112P
Avanti
C16-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878112P, powder
Synonim(y):
1-O-heksadecylo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H84NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
746.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (878112P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 878112P
typ lipidu
bioactive lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Klucz InChI
SIEDNCDNGMIKST-IYEJTHTFSA-N
Opis ogólny
C16-18:1 PC, zwana również 1-O-heksadecylo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfocholiną (HOPC), jest członkiem rodziny glicerofosfolipidów czynnika aktywującego płytki krwi (PAF). HOPC jest monoeterem PC zawierającym łańcuch 18:1 związany estrem (oleoil) w pozycji sn-2 i łańcuch 16:0 związany eterem (heksadecyl) w pozycji sn-1.
Zastosowanie
C16-18:1 PC lub 1-O-heksadecylo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfocholina może być stosowana w teście wiązania liposomów. Może być również stosowany jako wzorzec lipidowy do ilościowego oznaczania glicerofosfocholiny metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS).
Działania biochem./fizjol.
Czynnik aktywujący płytki krwi (PAF), mediator lipidowy, działa jako czynnik prozapalny, który wykazuje różnorodne efekty biologiczne i farmakologiczne.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (878112P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saki Yamaura et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 481, 184-188 (2018-03-20)
Measurement of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) can be used as an adjunct to traditional cardiovascular risk factors for identifying individuals at higher risk of cardiovascular events. This can be performed by quantification of the protein concentration using an ELISA platform
John J H Shin et al.
Developmental cell, 52(4), 461-476 (2020-01-14)
Phosphoinositides, diacylglycerolpyrophosphate, ceramide-1-phosphate, and phosphatidic acid belong to a unique class of membrane signaling lipids that contain phosphomonoesters in their headgroups having pKa values in the physiological range. The phosphomonoester headgroup of phosphatidic acid enables this lipid to act as