Merck
850396P
Avanti
20:1 (Cis) PC
1,2-dieicosenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1,2-di-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:1(11Z)/20:1(11Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H92NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
842.22
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850396P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850396P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C48H92NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,46H,6-19,24-45H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t46-/m1/s1
Klucz InChI
AEUCYCQYAUFAKH-DITNKEBASA-N
Opis ogólny
20:1(Cis) PC (1,2-dieicosenoyl-sn-glycero-3-fosfocholina) jest pochodną lipidową posiadającą szkielet fosfocholiny. Ma dwa 20-węglowe łańcuchy kwasów tłuszczowych, z których każdy ma jedno podwójne wiązanie cis przy 11. węglu.
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
Można stosować 20:1(Cis) PC (1,2-dieicosenoyl-sn-glycero-3-fosfocholina):
  • jako wzorzec wewnętrzny do analizy spektrometrycznej mas
  • do przygotowania dużych pęcherzyków wielokomórkowych do generowania proteoliposomów
  • do badania wpływu długości łańcucha lipidowego na parametry fluorescencji 6-bromoacetylo-2-dimetyloaminonaftalenu (BADAN)
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że fosfatydylocholina (PC) bierze udział w fuzji i transporcie błon.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850396P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Larisa E Cybulski et al.
Current biology : CB, 20(17), 1539-1544 (2010-08-14)
Thermosensors are ubiquitous integral membrane proteins found in all kinds of life. They are involved in many physiological roles, including membrane remodeling, chemotaxis, touch, and pain [1-3], but, the mechanism by which their transmembrane (TM) domains transmit temperature signals is