Kluczowe dokumenty
330710X
Avanti
Mouse SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formularz
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (330710X-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Komponenty
2 mL amber glass sealed ampule
The Mouse SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of (1:1) dichloromethane:methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • 15:0-18:1 (d7) PC100
  • 15:0-18:1 (d7) PE7
  • 15:0-18:1 (d7) PS (Na salt)20
  • 15:0-18:1 (d7) PG (Na salt)5
  • 15:0-18:1 (d7) PI (NH4 salt)20
  • 15:0-18:1 (d7) PA (Na salt)10
  • 18:1-(d7) Lyso PC45
  • 18:1-(d7) Lyso PE2
  • 18:1-(d7) cholesterol ester250
  • C18(plasm)-18:1(d9) PC20
  • 15:0-18:1-(d7) DAG15
  • 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG35
  • d18:1-18:1-(d9) SM20
  • C18(plasm)-18:1(d9) PE5
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 100μMKarta charakterystyki
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 7μMKarta charakterystyki
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 20μMKarta charakterystyki
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 5μMKarta charakterystyki
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 20μMKarta charakterystyki
  • 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research - A Croda Brand 10μMKarta charakterystyki
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 45μMKarta charakterystyki
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 2μMKarta charakterystyki
  • 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 20μMKarta charakterystyki
  • 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 860740L-1MG
    860746L-1MG 20μM
    Karta charakterystyki
  • 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 5μMKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (11)
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Valentina Bosello Travain et al.
Free radical biology & medicine, 147, 80-89 (2019-12-21)
GPx8 is a glutathione peroxidase homolog inserted in the membranes of endoplasmic reticulum (ER), where it seemingly plays a role in controlling redox status by preventing the spill of H2O2. We addressed the impact of GPx8 silencing on the lipidome