Kluczowe dokumenty
791642C
Avanti
15:0-18:1-d7-PA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H61D7NaO8P
Masa cząsteczkowa:
689.93
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (791642C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (791642C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
15:0-18:1-d7-PA (1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphate) is a deuterated phospholipid. The lipid comprises phosphoglycerol attached to pentadecanoic acid and oleic acid. Oleic acid harbors the deuterium ions.
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
Zastosowanie
15:0-18:1-d7-PA (1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) has been used:
  • as a lipid internal standard in liquid chromatography-electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-ESI-QToF-MS) analysis for the extraction and profiling of lipids from egg yolk samples
  • as an internal standard for yeast lipid quantification using nanoelectrospray ionization mass spectrometry
  • as an isotopically labeled lipid internal standard for correction of lipids detected in lipid droplets using shotgun mass spectrometry analysis
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (791642C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tong Liu et al.
Expert review of proteomics, 17(3), 233-242 (2020-04-21)
Background: Colorectal cancer (CRC) represents a third leading cause of cancer-related death worldwide. The reliable diagnostic biomarkers for detecting CRC at early stage is critical for decreasing the mortality.Method: A conjunctive lipidomic approach was employed to investigate the differences in