Kluczowe dokumenty
791647C
Avanti
15:0-18:1-d7 DG
Avanti Research - A Croda Brand 791647C
Synonim(y):
1-pentadekanoilo-2-oleanol(d7)-sn-glicerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H61D7O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
587.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (791647C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 791647C
stężenie
1 mg/mL (791647C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
15:0-18:1-d7 DG (1-pentadekanoilo-2-oleyol(d7)-sn-glicerol) jest deuterowaną pochodną 15:0-18:1-DG, z deuteracją w kwasie oleinowym związanym z glicerolem w pozycji sn-2. Kwas pentadekanowy jest związany z pozycją sn-1. Diacyloglicerole (DAG) są neutralnymi lipidami, które przenoszą estryfikację kwasów tłuszczowych. DAG jest syntetyzowany z katabolicznego rozszczepienia grup głowowych fosfolipidów. Jest to niewielki lipid związany z błoną.
Ten znakowany deuterem lipid jest również dostępny w postaci wielu wzorców lipidowych. Standard 10389 10390 obejmuje wszystkie główne klasy lipidów w stosunku do ludzkiego osocza, co pozwala na łatwe dodanie jednego wewnętrznego roztworu wzorcowego do każdej próbki.
Zastosowanie
15:0-18:1-d7 DG (1-pentadekanoilo-2-oleyol(d7)-sn-glicerol) został użyty:
  • jako wzorzec wewnętrzny w próbkach mięśni szkieletowych do analizy metodą chromatografii cieczowej ze spektroskopią mas (LC-MS)
  • jako wzorzec lipidów w spektroskopii masowej do identyfikacji lipidów w mitochondriach i kropelkach lipidów
  • w ekstrakcji lipidów z żółtka jaja jako wzorzec wewnętrzny do analizy spektroskopii masowej
Działania biochem./fizjol.
Diacyloglicerole (DAG) są przekaźnikami lipidowymi, które uczestniczą w procesach metabolicznych. Zmienione poziomy, a zwłaszcza akumulacja DAG, są związane z insulinoopornością. DAG służy jako moduły lipidowe do złożonej syntezy lipidów. Kinaza białkowa C (PKC) moduluje DAG poprzez interakcję z domeną C1. Upośledzenie produkcji DAG jest skorelowane z patologią choroby Alzheimera, raka i chorób układu odpornościowego.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (791647C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Thomas Oliver Eichmann et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 72(20), 3931-3952 (2015-07-15)
The neutral lipids diacylglycerols (DAGs) are involved in a plethora of metabolic pathways. They function as components of cellular membranes, as building blocks for glycero(phospho)lipids, and as lipid second messengers. Considering their central role in multiple metabolic processes and signaling
Silvia Carrasco et al.
Trends in biochemical sciences, 32(1), 27-36 (2006-12-13)
Diacylglycerol (DAG) has unique functions as a basic component of membranes, an intermediate in lipid metabolism and a key element in lipid-mediated signaling. In eukaryotes, for example, impaired DAG generation and/or consumption have severe effects on organ development and cell
Paul T Reidy et al.
The Journal of physiology, 596(21), 5217-5236 (2018-09-09)
Insulin sensitivity (as determined by a hyperinsulinaemic-euglyceamic clamp) decreased 15% after reduced activity. Despite not fully returning to baseline physical activity levels, insulin sensitivity unexpectedly, rebounded above that recorded before 2 weeks of reduced physical activity by 14% after the recovery
Global Trade Item Number
SKUGTIN
791647C-1MG4061837665967